Learn More
Penicillin G-Natriumsalz, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10790340
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10790340 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10790340 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP29555
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die Peptidoglycan-Synthese in Bakterienzellwänden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Penicillin G Sodium Salt
Typ Penicillin G Sodium Salt
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 69-57-8
pH 5.0 to 6.5 (at 30g/L aq.sol.)
Quelle Penicillium-Pilze
Verlust bei Trocknung < 1.5%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Wirksamkeit 1500 to 1750 U/mg
Menge 5 g
Summenformel C16H17N2NaO4S
Merck Index 15, 7203
InChI-Schlüssel FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[Na+]
IUPAC-Name Natrium; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-Phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 356.372
PubChem CID 23668834
ChEBI CHEBI:51765
Formelmasse 356.4
Mehr anzeigen Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin G sodium salt
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.