Learn More
MP Biomedicals™ Penicillin-Streptomycin (20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml)
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Die Antibiotika Penicillin und Streptomycin verhindern mit ihrer kombinierten Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen
- Diese Lösung enthält 17.000 bis 21.000 Einheiten/ml Penicillin und 18,0 bis 23,0 mg/ml Streptomycin.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C |
| Antibiotikaspektrum | Verhindern bakterielle Kontamination von Zellkulturen, grampositive und gramnegative Bakterien |
| Konzentration | 20.000 IU Pen/ml, 20.000 μg Strep/ml |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Menge | 500 mL |