Learn More
Penicillin/Streptomycin/Neomycin-Mischung, Fisher BioReagents
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 ml
missing translation for 'unitSize'
50 Milliliter
Description
- Eine Antibiotika-Mischung zur Verhinderung bakterieller Kontamination von Zellkulturen
- Drei kombinierte Antibiotika erweisen sich als wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien
- Penicillin stört die Synthese der bakteriellen Zellwand
- Streptomycin und Neomycin hemmen die Proteinsynthese in Bakterien durch Bindung an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms
- Nur für Forschungszwecke vorgesehen
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture |
| Typ | Penicillin/Streptomycin/Neomycin |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| CAS | 1405-10-3, 3810-74-0, 69-57-8, 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Steril gefiltert | Pass Test |
| Menge | 50 ml |
| Merck Index | 15, 6539 |
| Synonym | PSN Mixture |
Safety and Handling
Product Identifier
- Penicillin/Streptomycin/Neomycin Mixture
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.