Beschreibung
Die Kombination der Antibiotika Penicillin und Streptomycin wird eingesetzt, um eine bakterielle Kontamination von Zellkulturen aufgrund ihrer effektiven Wirkung gegen grampositive bzw. gramnegative Bakterien zu verhindern. Penicillin wurde ursprünglich aus dem Pilz Penicillium gereinigt und wirkt, indem es direkt in den Umsatz der Bakterienzellwand eingreift und indirekt die Freisetzung von Enzymen auslöst, die die Zellwand weiter verändern. Streptomycin wurde ursprünglich aus Streptomyces griseusisoliert. Streptomycin wirkt durch Bindung an die 30S-Untereinheit des bakteriellen Ribosoms, was zur Hemmung der Proteinsynthese und anschließendem Absterben anfälliger Bakterien führt. Wir bieten eine Vielzahl an Antibiotika und Antimykotika für Zellkultur-Anwendungen.
Diese Lösung enthält 10000 Einheiten Penicillin und 10000 μg Streptomycin pro ml.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Diese Lösung enthält 10000 Einheiten Penicillin und 10000 μg Streptomycin pro ml.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | –5 bis – 20 °C |
| Beschreibung | Penicillin-Streptomycin-Lösung,20 x100 ml,100 X,–5 bis–20° C Lagertemperatur, Antibiotikum, Penicillin, Streptomycin-Agent, Raumtemperatur/gefroren, enthält10000 Penicillin- und10000μ g-Einheiten Streptomycin-Perml |
| Konzentration | 100 x |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen |
| Menge | 20 x 100 mL |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.