Learn More
Eisenpentacarbonyl, 99.5 %
Artikelnummer. 15451177
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15451177 25 g 25 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15451177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031113.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Als Katalysator in organischen Reaktionen und als Carbonyl-Eisen für hochfrequente Spulen
Pentacarbonyliron is used as a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13463-40-6
Summenformel C5FeO5
Molekulargewicht (g/mol) 195.90
MDL-Nummer MFCD00011001
InChI-Schlüssel FYOFOKCECDGJBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iron pentacarbonyl; Iron carbonyl
IUPAC-Name pentakis(methanidylidyneoxidanium) iron
SMILES [Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentacarbonyliron
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Rot
Dichte 1.457 g/mL
Siedepunkt 103°C (200°C (decomposition))
Flammpunkt -15°C (5°F)
Geruch Pungent
Strukturformel Fe(CO)5
Brechungsindex 1.5196
Menge 25 g
UN-Nummer UN1994
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,5099
Löslichkeitsinformationen Soluble in nickel tetracarbonyl and organic solvents; Insoluble in water
Formelmasse 195.9
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentacarbonyliron
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.