Learn More
Pentacen, TRC
Artikelnummer. 30413117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2377705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentacene
CAS 135-48-8
Summenformel C22H14
Menge 5 g
Synonym 2,3:6,7-Dibenzanthracene, Benzo[b]naphthacene, Dibenz[b,i]anthracene, NSC 90784, lin-Dibenzanthracene, lin-Naphthoanthracene
InChI-Formel InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H
SMILES c1ccc2cc3cc4cc5ccccc5cc4cc3cc2c1
IUPAC-Name pentacen
Molekulargewicht (g/mol) 278.35
Formelmasse 278.1096