Learn More
Pentachlorophenol, TRC
Artikelnummer. 30425642
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425642 100 mg 100 Milligramm
30411604 1 g -
30411502 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30425642 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP238100100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-86-5
Summenformel C6 H Cl5 O
Molekulargewicht (g/mol) 266.34
Synonym Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentachlorophenol
SMILES Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentachlorophenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Formelmasse 263.847
Reinheit (%) >95%