missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentachlorothioanisol, TRC

Artikelnummer. 30011026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011026 10 g 10 Gramm
17923835 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011026 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP23817010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1825-19-0
Summenformel C7 H3 Cl5 S
Molekulargewicht (g/mol) 296.43
Synonym Benzene, pentachloro(methylthio)- (9CI), Sulfide, methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene, Methyl pentachlorophenyl sulfide, Methylthiopentachlorobenzene, PCTA, Pentachloro(methylthio)benzene, Pentachlorophenyl methyl sulfide, Pentachlorothioanisole
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentachlor-6-Methylsulfanylbenzol
SMILES CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl-pentachlorophenyl sulfide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl5S/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
Formelmasse 293.8398
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.