Learn More
Pentadecansäure-15,15,15-d3-Säure, CDN
Artikelnummer. 30327682
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327682 0.1 g 0.10 Gramm
30318116 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327682 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND52580.1G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentadecanoic-15,15,15-D3 Acid
CAS 352431-40-4
Summenformel C15 D3 H27 O2
Menge 0.1 g
Synonym Pentadecanoic-15,15,15-d3 acid (9 CI), Pentadecanoic acid-15,15,15-d3, 15,15,15-Trideuteriopentadecanoic acid
InChI-Formel InChI=1 S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 15,15,15-Trideuteriopentadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 245.416
Formelmasse 245.2434 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity