Learn More
Pentadecanolid, TRC
Artikelnummer. 30428193
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428193 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428193 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22045025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxacyclohexadecan-2-one
CAS 106-02-5
Summenformel C15 H28 O2
Menge 25 g
Synonym Oxacyclohexadecan-2-one (8CI','9CI','ACI), Pentadecanoic acid','15-hydroxy-','ξ-lactone (6CI','7CI), 1,15-Pentadecanolide, 1-Oxacyclohexadecan-2-one, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolactone, 15-Pentadecanolide, 2-Pentadecalone, cpd Supra, CPE 215, Cyclopentadecanolide, Exaltolide, Macrolide Supra, Muskalactone, NSC 36763, Pentadecalactone, Pentadecanolactone, Pentadecanolide, Pentalide, Thibetolide, ω-Pentadecalactone
InChI-Formel InChI=1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
SMILES O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
IUPAC-Name Oxacyclohexadecan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 240.38
Formelmasse 240.2089