missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PPP4C Protein

Artikelnummer. p-7151012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
20 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
20 Mikrogramm
5 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15912599 5 μg 5 Mikrogramm
15902599 20 μg 20 Mikrogramm
15992589 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15912599 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP131305ug
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A cDNA sequence encoding the PPP4C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Name PPP4C Protein
Menge 5 μg
Regulatorischer Status RUO
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEISDL DRQIEQLRRC ELIKESEVKA LCAKAREILV EESNVQRVDS PVTVCGDIHG QFYDLKELFR VGGDVPETNY LFMGDFVDRG FYSVETFLLL LALKVRYPDR ITLIRGNHES RQITQVYGFY DECLRKYGSV TVWRYCTEIF DYLSLSAIID GKIFCVHGGL SPSIQTLDQI RTIDRKQEVP HDGPMCDLLW SDPEDTTGWG VSPRGAGYLF GSDVVAQFNA ANDIDMICRA HQLVMEGYKW HFNETVLTVW SAPNYCYRCG NVAAILELDE HLQKDFIIFE AAPQETRGIP SKKPVADYFL
Puffer The PPP4C solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.