Learn More
Pentafluorphenyl3-(pyrid-2-yloxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10707675 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10707675 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50226DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 3-(pyrid-2-yloxy)benzoate
CAS 921938-61-6
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C18H8F5NO3
MDL-Nummer MFCD09064956
Menge 1 g
Synonym pentafluorophenyl 3-pyrid-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 3-pyridin-2-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 3-pyridin-2-yloxybenzoate, 3-2-pyridinyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
InChI-Schlüssel LKCOLTBNDUOLEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl) 3-pyridin-2-yloxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 381.258
PubChem CID 24229506
Formelmasse 381.26
Reinheit (%) 97%