Learn More
Pentafluorophenyl4-Morpholinobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10537634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10537634 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10695125 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537634 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC17426CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-51-4
Summenformel C17H12F5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 373.28
MDL-Nummer MFCD09817462
InChI-Schlüssel UJYQDNSLPIRXRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate, pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-morpholin-4-yl benzoate, perfluorophenyl 4-morpholinobenzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate, 4-4-morpholinyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229462
IUPAC-Name (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)-4-morpholin-4-ylbenzoat
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(C=C2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-morpholinobenzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 373.28
Reinheit (%) 97%