Learn More
Pentafluorphenyl 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11366775 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10727865 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366775 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52426CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 930110-97-7
Summenformel C18H13F5O4
Molekulargewicht (g/mol) 388.29
MDL-Nummer MFCD09702368
InChI-Schlüssel BDWCEFHYQPZQRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, pentafluorophenyl 4-oxan-4-yl oxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-oxan-4-yloxy benzoate, 4-4-oxanyloxy benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 24229528
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-(oxan-4-yloxy)benzoate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CC=C(OC3CCOCC3)C=C2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 388.29
Reinheit (%) 97%