Learn More
Pentafluorpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15790869 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15790869 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10035870 10 g Kunststoffflasche 10 Gramm
10239850 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15790869
Marke: Thermo Scientific Acros 416922500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 422-64-0 | C3HF5O2 | 164.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422-64-0
Summenformel C3AgF5O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.89
MDL-Nummer MFCD00004170
InChI-Schlüssel XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Synonym pentafluoropropionic acid, perfluoropropionic acid, pentafluoropropanoic acid, propanoic acid, pentafluoro, propionic acid, pentafluoro, 2,2,3,3,3-pentafluoropropionic acid, ipc-pffa-3, perfluoropropanoic acid, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro, perfluoropropionicacid
PubChem CID 62356
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionic acid
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.5760g/mL
Siedepunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CF3CF2CO2H
Brechungsindex 1.2830 to 1.286
Menge 250 g
Relative Dichte 1.576
IUPAC-Name pentafluoropropanoic acid
Formelmasse 164.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig