Learn More
Perfluorpropionanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451798 25 g 25 Gramm
11441798 5 g 5 Gramm
11461798 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14472.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 356-42-3 | C6F10O3 | 310.047 g/mol
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluorpropionsäureanhydrid wirkt als Derivatisierungsmittel von Aminen und Alkoholen. Verwendung bei der Herstellung von halogenierten Derivaten von Phenolsäuren, die für die Bestimmung einiger biologisch wichtiger Säuren im Liquor benötigt werden, als Derivatisierungsreagenz beim Nachweis von 1,2,3,4-tetrahydroisochinolin und 1-methyl-1,2,3,4tetrahydroisochinolin als endogene Amine aus unbehandeltem Rattenhirn durch GC-Multiionennachweis und bei der gleichzeitigen Bestimmung der wichtigsten Metaboliten von Dopamin im Rattenstriatum durch Gas-Flüssigkeitschromatographie.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 356-42-3
Summenformel C6F10O3
Molekulargewicht (g/mol) 310.047
MDL-Nummer MFCD00000429
InChI-Schlüssel XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
PubChem CID 67742
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluoropropionic anhydride
Dichte 1.589
Siedepunkt 73°C to 74°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1806446
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 310.04
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentafluoropropionic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentafluoropropionicanhydride