Learn More
Pentafluorpropionsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30409551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409551 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409551 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP273570500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoropropionic Anhydride
CAS 356-42-3
Summenformel C6 F10 O3
Menge 500 mg
Synonym Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan
InChI-Formel InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 310.046
Formelmasse 309.969