Learn More
Pentafluorpropionsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Perfluoropropionic Anhydride |
| CAS | 356-42-3 |
| Summenformel | C6 F10 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Perfluoropropionic Anhydride, Propanoic acid','2,2,3,3,3-pentafluoro-','1,1'-anhydride (ACI), Propanoic acid','pentafluoro-','anhydride (9CI), Propionic acid','pentafluoro-','anhydride (8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.046 |
| Formelmasse | 309.969 |