Learn More
Pentafluorpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentafluoropyridine |
| CAS | 700-16-3 |
| Summenformel | C5F5N |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5F5N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8 |
| SMILES | Fc1nc(F)c(F)c(F)c1F |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5,6-Pentafluorpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.05 |
| Formelmasse | 168.9951 |