Learn More
Pentamethylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408829
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15408829 25 g 25 Gramm
11396816 5 g 5 Gramm
11306826 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15408829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04163.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 700-12-9 | C11H16 | 148.249 g/mol
Pentamethylbenzene is used to prepare a mixture of nitropentamethylbenzene and 2,3,4,5-tetramethylbenzyl nitrate1. It was also used to prepare propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentamethylbenzol wird zur Herstellung einer Mischung aus Nitropentamethylbenzol und 2,3,4,5-Tetramethylbenzylnitrat-1 verwendet. Es dient auch zur Herstellung von Propen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 700-12-9
Summenformel C11H16
Molekulargewicht (g/mol) 148.249
MDL-Nummer MFCD00008522
InChI-Schlüssel BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylbenzene, benzene, pentamethyl, pentamethylbenzol, benzene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, pentamethyl phenyl, acmc-1bkt8, ksc492e3d, 1,3,4,5-pentamethylbenzene, pentamethylbenzene 5g
PubChem CID 12784
ChEBI CHEBI:38998
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentamethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentamethylbenzene
Schmelzpunkt 50°C to 51°C
Dichte 0.917
Siedepunkt 231°C to 232°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1905349
Formelmasse 148.25
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentamethylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pentamethylbenzene