missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pentamethylenbis(magnesiumbromid), 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 17797727 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
17797727 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17797727 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 436001000
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

 

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentamethylenebis(magnesium bromide)
CAS 23708-48-7, 109-99-9
Farbe Braun bis Gelb oder Grau
Dichte 0.9990g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C5H10Br2Mg2
MDL-Nummer MFCD00012384
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.999
Synonym pentamethylenebis magnesium bromide, bromo 5-bromomagnesio pentyl magnesium, pentane-1,5-di magnesium bromide, pentamethylenebis magnesium bromide solution, pentamethylenebis magnesium bromide 0,5m w/w in thf, pentamethylenebis magnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel OUEGHZYBWJTUAD-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Mg]CCCCC[Mg]Br
IUPAC-Name Dimagnesium;Pentan;Dibromid
Molekulargewicht (g/mol) 278.55
PubChem CID 3637391
Formelmasse 278.55
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.