Learn More
Pentan, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120647
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15697040 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15607050 2.5 l Poly-Flasche 2.50 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15697040
Marke: Honeywell-Chromasolv 768691L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™, für die Analyse von Pestizidrückständen, ≥ 99.0 %
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentan
pH 5.7 (bei 22 °C)
Schmelzpunkt 750 °C
Dichte 0.626 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 1393 °C (1013 hPa)
Menge 1 l
Explosionsgrenze 8.3 %
Zündpunkt 500 °C
Verpackung Poly-Flasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Löslichkeitsinformationen 946 g/l bei 25 °C
Formelmasse 72.15 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %