Learn More
Pentan, ≥99 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15695980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
25 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15695980 6 x 1 l 6 Stück
15655980 1 l 1 Liter
15685980 5 l 5 Liter
15665980 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15695980 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 604896X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 €
    153.72 € / 6 Stück
    Sparen 150.28 €
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentan
Schmelzpunkt -130 °C (Literatur)
Namenshinweis ≥99% (GC)
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0,626 g/ml bei 25 °C (lit.)
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt < −° 35 C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3CH3
UN-Nummer UN1265
Beilstein 969132
Siedepunkt 36 °C bis 37 °C
Formelmasse 72.15
Reinheit (%) >99%
Güte Leistung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.