Learn More
Pentanhydrazid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentanehydrazide |
| CAS | 38291-82-6 |
| Summenformel | C5 H12 N2 O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCCC(=O)NN |
| IUPAC-Name | Pentanhydrazid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 116.162 |
| Formelmasse | 116.095 |