Learn More
Pentanhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30428705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428705 10 mg 10 Milligramm
30416999 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27404810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Pentanehydrazide
CAS 38291-82-6
Summenformel C5 H12 N2 O
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-2-3-4-5(8)7-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CCCCC(=O)NN
IUPAC-Name Pentanhydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 116.162
Formelmasse 116.095