Learn More
Pentannitril-d9, TRC
Artikelnummer. 30452867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452867 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30452867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09149125MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentanenitrile-d9
CAS 1030939-70-8
Summenformel C5 D9 N
Menge 25 mg
Synonym Pentanenitrile-2,2,3,3,4,4,5,5,5-d9 (ACI), Perdeuterated-1-cyanobutane
InChI-Formel InChI=1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonadeuteriopentannitril
Molekulargewicht (g/mol) 92.19
Formelmasse 92.13