Learn More
Pentanol, Isomergemisch, 99 % (Summe der Isomere), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408445 500 mL 500 Milliliter
15418445 1000 mL 1000 Milliliter
15498435 5000 mL 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33391.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 94624-12-1 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94624-12-1
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00081734
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentanol
Namenshinweis mixture of isomers
Dichte 0.815
Siedepunkt 128°C to 137°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.4102
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%