Learn More
Pentanoyl-d9 chloride, CDN
Artikelnummer. 30313390
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313390
Marke: CDN CDND82550.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeryl-d9 Chloride
CAS 148587-09-1
Summenformel C5 D9 Cl O
Menge 0.5 g
Synonym Pentanoyl-d9 chloride (9 CI), Valeryl-d9 Chloride, Pentanoyl Chloride-D9, Pentanoic acid chloride-d9
InChI-Formel InChI=1 S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)Cl
IUPAC-Name 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoyl chloride
Molekulargewicht (g/mol) 129.6328
Formelmasse 129.0907 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity