Learn More
Pentifyllin, LoGiCal
Artikelnummer. 30464188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464188 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464188 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1882.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentifylline
CAS 1028-33-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pentifylline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H20 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 1-hexyl-3,7-dihydro-3,7-dimethyl-, Theobromine, 1-hexyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Hexyl-3,7-dimethylxanthine, 1-Hexyltheobromine, 1-n-Hexyl-3,7-dimethyl-xanthine, 3,7-Dimethyl-1-hexyl-1H,3H-purin-2,6-dione, Cosadon, Cosaldon, Hexyltheobromine, Pentifylline, SK 7, SK 7 (pharmaceutical)
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N4O2/c1-4-5-6-7-8-17-12(18)10-11(14-9-15(10)2)16(3)13(17)19/h9H,4-8H2,1-3H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCCCN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-Name 1-Hexyl-3,7-Dimethylpurin-2,6-dion
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 264.32
Menge 10 mg
Formelmasse 264,1586 g/mol