Learn More
Pentoxyverine Citrate, TRC
Artikelnummer. 17932655
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17932655 5 g 5 Gramm
17911545 100 mg 100 Milligramm
17903895 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2766005G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23142-01-0
Summenformel C20 H31 N O3 . C6 H8 O7
Molekulargewicht (g/mol) 525.59
Synonym Pentoxyverine hydrogen citrate, 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-, 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl ester citrate (1:1) (8CI), Antees, Calnathal, Carbetane, Carbetapentane citrate, Cossym, Fustpentane, Germapect, Pencal, Pentoxyverine citrate, Sedotussin, Toclase, Tosnore, Tuclase, UCB 2543
IUPAC-Name 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentoxyverine Citrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 525.2574
Reinheit (%) >95%