Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4-LC-Säulen
Artikelnummer. 11352213 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
0,075 mm
0,075 mm
0.3 mm
1 mm
Verpackungsmaterial:
Silika
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11352213
Marke: Thermo Scientific™ 163579
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Nanosäule mit 300 Å breitem Porensilika eignet sich zur hochauflösenden Analyse hydrophober Proteine und Peptide.
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4 LC-Säulen eignen sich zur Trennung hydrophober Peptide und Proteine und gewährleisten höhere Rückgewinnungsraten.
  • Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
  • Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
  • Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
  • Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 0,075 mm
Flussrate 200 nl/min
Zur Verwendung mit LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 7250 psi (500 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 450 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Produktlinie nanoLC
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 3 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Analysesäule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.