Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ 300 C4-LC-Säulen
Artikelnummer. 17214444 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
0,075 mm
0,075 mm
0.3 mm
1 mm
Verpackungsmaterial:
Silika
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 17214444
Marke: Thermo Scientific™ 164752
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Nanosäule mit 300 Å breitem Porensilika eignet sich zur hochauflösenden Analyse hydrophober Proteine und Peptide.
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 C4 LC-Säulen eignen sich zur Trennung hydrophober Peptide und Proteine und gewährleisten höhere Rückgewinnungsraten.
  • Hohe Auflösung für die Proteinidentifizierung, Biomarker-Suche und Systembiologie
  • Die besondere Ladekapazität ermöglicht höchste Empfindlichkeit bei der LC/MS
  • Entwickelt für TFA-freie LC-MS, minimiert die Ionenunterdrückungseffekte
  • Optimiert für die Kopplung mit ESI/MS und MALDI-MS
  • Sehr hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
  • Anwenderfreundliche, hochmoderne, miniaturisierte HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule, NanoViper
Durchmesser (metrisch) 0,075 mm
Zur Verwendung mit LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 4350 psi (300 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 150 m2/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Produktlinie nanoLC
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 3%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.