Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsin, für die Biochemie, Pulver
Artikelnummer. 12357123 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
20 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12357123 20 g 20 Gramm
10687411 100 g 100 Gramm
10249370 500 g 500 Gramm
10676984 2,5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12357123 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 417070200
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pepsin aus der Magenschleimhaut des Schweines (CAS-Nr. 9001-75-6) ist eine Peptidase, die häufig beim Enzymverdau von Proteinen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Pepsin ist eine Endopeptidase, die Proteine durch Hydrolysieren von Peptidbindungen aufspaltet.
  • Es ist die aktive Form des Pepsinogens, das in den Hauptzellen der Magenschleimhaut produziert wird.
Anwendungen
  • Pepsin dient häufig zur Herstellung von F(ab’)2-Fragmenten aus Antikörpern.
  • Es wurde zusammen mit anderen Enzymen verwendet, um die Effekte von Fixierung und des Enzymverdaus in immunhistochemischen Assays unter Verwendung paraffineingebetteter Gewebe zu demonstrieren.
  • Es kann zum Hydrolysieren trockener zervikaler Proben in Mäusen verwendet werden.
  • Kam für die Aufspaltung von rohem Weizengliadin zum Einsatz.
  • Diente zum Stimulieren des in-vitro-Magenverdaus von gekochtem Kabeljau, Kakaomasse und Ballaststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9001-75-6
Spezifikation
Menge 20 g
Produkttyp Pepsin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pepsin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin A