Learn More
Reinigungslösungen für Elektroden aus Pepsin/Salzsäure
Artikelnummer. p-8014344 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11904759
Marke: SI Analytics 285138295
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution ist eine korrosive Lösung, die sich für die Reinigung von Elektroden eignet.
  • Wasser, Pepsin A, Salzsäure
  • Einstufung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 : HS05-Korrosion
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
  • Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
  • Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • Bei Metallen und Legierungen Bildung von Wasserstoff möglich (Explosionsgefahr)
  • In der Regel nicht wassergefährdend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Art der Fülllösung Reinigungslösung
Geruch Geruchsneutral
pH-Bereich 1
Menge 250 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Dampfdruck 23hPa.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pepsin/Salzsäure-Lösung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pepsin A