Learn More
Invitrogen™ Human Pepsinogen II/PGC ELISA Kit
Artikelnummer. 17155539
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17155539
Marke: Invitrogen™ EHPGCX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Pepsinogen II (Hu PGC) ELISA quantitates Hu PGC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu PGC. Principle of the method The Human PGC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Pepsin ist eines der wichtigsten proteolytischen Enzyme, die von der Magenschleimhaut abgesondert werden. Pepsin besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette und entsteht aus seinem Vorläufer, Pepsinogen, durch Entfernung eines 41-Aminosäuresegments aus dem N-Terminus. Pepsinogen wird im Magenfutter synthetisiert. Von der Magenschleimhaut ebenfalls produzierte Flusssäure ist notwendig, um das inaktive Enzym umzuwandeln und die optimale Säure (pH1 -3 ) für die Pepsin-Funktion zu erhalten. Pepsin ist besonders wirksam bei der Spaltung von Peptidbindungen mit aromatischen Aminosäuren. Pepsin weist eine extrem breite Spezifität auf, und obwohl Bindungen mit Phenylalanin und Leucin bevorzugt werden, werden viele andere auch in gewissem Maße gespalten. Die Aminosäurezusammensetzung von Pepsin C unterscheidet sich von der von Pepsinogen und Pepsin insbesondere im Gehalt an basischen Aminosäuren, Glutaminsäure, Asparaginsäure, Leucin und Isoleucin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P20142
Assay-Bereich 40,96 pg/ml bis 10.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 40 pg/mL
Kalibrierbereich 40 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes PG II. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5225
Gensymbol PEPC,PGII
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platten, SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper, Standard, Stopplösung, Waschpuffer, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Weitere Untersuchungen
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym RP11-298J23.1, PEPC, PGII
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min