Learn More
Pepstatin A, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10051553
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10051553
Marke: Fisher BioReagents BP2671250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Pepstatin A ist ein Hemmer für Pepsin, Renin, Cathepsin D und andere saure Proteasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26305-03-3
Summenformel Gehäuse C34H63N5O9
Molekulargewicht (g/mol) 685.904
InChI-Schlüssel FAXGPCHRFPCXOO-WQILDUGRSA-N
Synonym pepstatin a
PubChem CID 131801262
IUPAC-Name (3R,4S)-3-Hydroxy-4-[[(2R)-2-[[(3R,4S)-3-hydroxy-6-methyl-4-[[(2S)-3-methyl-2-[[(2S)-3-methyl-2-(3-methylbutanoylamino)butanoyl]amino]butanoyl]amino]heptanoyl]amino]propanoyl]amino]-6-methylheptansäure
SMILES CC(C)CC(C(CC(=O)O)O)NC(=O)C(C)NC(=O)CC(C(CC(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)CC(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pepstatin A
Schmelzpunkt 235°C
Farbe Weiß
Schmelzbereich 230° to 240°C
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 250 mg
Merck Index 15, 7260
Formelmasse 685.9
Physikalische Form Pulver/Feststoff