missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Pepton, granuliert

Artikelnummer. 30018661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018661 500 g 500 Gramm
30018662 5 kg 5 Kilogramm
30018660 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018661 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P20250500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mischungen aus Peptiden und freien Aminosäuren aus dem peptischen Digest von tierischem Gewebe.

Mischungen aus Peptiden und freien Aminosäuren aus dem peptischen Digest von tierischem Gewebe.
  • Aminostickstoff (AN): 2,5–3,5 %
  • Trocknungsverlust: < 6,0 %

Spezifikation

Menge 500 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.