Learn More
Melford Pepton, granuliert
Artikelnummer. 30018662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018662 5 kg 5 Kilogramm
30018661 500 g 500 Gramm
30018660 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018662 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P202505000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischungen aus Peptiden und freien Aminosäuren aus dem peptischen Digest von tierischem Gewebe.
Mischungen aus Peptiden und freien Aminosäuren aus dem peptischen Digest von tierischem Gewebe.
  • Aminostickstoff (AN): 2,5–3,5 %
  • Trocknungsverlust: < 6,0 %
Spezifikation
Menge 5 kg