missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PER2 Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 18004745 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18004745 150 μL 150 Mikroliter
18009635 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18004745

Marke: Proteintech 299541AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The PER2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PER2. This antibody recognizes human antigen. The PER2 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen PER2
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Konzentration 750 μg/mL
Gensymbole FASPS, hPER2, KIAA0347, PER2, period homolog 2 (Drosophila)
Wirtsspezies Rabbit
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8864
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.