Learn More
Peracticasäure, Penta Chemicals
Artikelnummer. 30020520 Alle ansehen Penta Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30020520 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30020520 Lieferant PENTA CHEMICALS Lieferanten-Nr. 2010011000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochwertige Chemikalien für Labore, Schulen, Krankenhäuser, Forschungsinstitute und große Produktionsstätten.
Wir stellen uns vor
Das Unternehmen PENTA wurde 1990 unter dem Markennamen Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. gegründet. Von Anfang an sind wir ein rein tschechisches Unternehmen, das von der Familie Švec geleitet wird, einschließlich des Firmengründers Petr Švec.
Wir sind auf die Herstellung und den Vertrieb von reinen, Labor-, pharmazeutischen und Spezialchemikalien spezialisiert, die wir unter dem Handelsnamen Penta vermarkten. Wir fertigen und liefern eine breite Palette organischer und anorganischer Chemikalien in großen Mengen, mit einer Qualität von technisch über reines bis hin zu A.G. und ACS.
Hohe Qualität und Flexibilität
Dank der hohen Qualität unserer Produkte und unserer Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, gehören wir zu den führenden Lieferanten qualifizierter Chemikalien auf dem heimischen Markt und haben in letzter Zeit auch auf den globalen Markt expandiert.
Wir stellen die Chemikalien in unserem modernen Komplex her, der die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt. Unsere großen Lagerräume, darunter zwei automatisierte Lager, ermöglichen es uns, Kundenanforderungen zu erfüllen. Wir verpacken die Produkte gemäß allen gesetzlichen Anforderungen und können sie auf Anfrage mit unserem eigenen ADR-Transport an den Kunden liefern.
Umweltverantwortung
Unsere Priorität ist es, die höchste Qualität der Chemikalien, Zuverlässigkeit und Umweltbewusstsein zu gewährleisten. Unsere Bemühungen zeigen sich in zahlreichen Auszeichnungen und Zertifikaten, darunter ISO 9001, ISO 14001 und das Responsible Care Certificate für verantwortungsvolles Unternehmen in der chemischen Industrie.
Spezifikation
Menge 1 L
Reinheit (%) 3,5 bis 4,5 %
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Peracetic acid 4%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • SelbstzersetzliC & Dhe Stoffe und GemisC & Dhe Typ C & D
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Peracetic acid 