Learn More
Peracetic Acid Solution, 0%, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Peracetic Acid Solution |
Dichte | 1.13g/mL at 25°C |
Strukturformel | CH3CO3H |
Menge | 500 mL |
Beilstein | 1098464 |
Dampfdruck | 20mmHg (25°C) |
Formelmasse | 76.05g/mol |
Reinheit (%) | 0% |