Learn More
Peracetic Acid Solution, purum, Honeywell™
Artikelnummer. 15637060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15637060 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15627060 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15637060
Marke: Honeywell-Fluka 77240500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 79-21-0
Summenformel C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 76.051
MDL-Nummer MFCD00002128
InChI-Schlüssel KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC-Name Ethanperoxosäure
SMILES CC(=O)OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Peracetic acid solution
Dichte 1.15g/mL at 20°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO3H
Menge 500 mL
Beilstein 1098464
Formelmasse 76.05g/mol
Güte purum p. a
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 39% in acetic acid