Learn More
Perazin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30009775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009775 100 mg 100 Milligramm
30007929 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP285800100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5317-37-3
Summenformel C20 H25 N3 S . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 412.42
IUPAC-Name 10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Propyl]Phenothiazin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perazine Dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N3S.2ClH/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;;/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1H
Formelmasse 411.1303
Reinheit (%) >95%