Learn More
Perchlorsäure 0.1 M (0.1 N) in Essigsäure, analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11586813 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 11586813
Marke: Reagecon P2010F
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.1 %
Verpackung Braune Winchester-Flasche GL45
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.1 M (0.1 N)
Verfahren Titration
Menge 1 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PERCHLORIC ACID 0.1N (0.1M) IN GLACIAL ACETIC ACID
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, aceticanhydride