Learn More
Perchlorsäure, 60%, d = 1,53, zertifiziertes AR für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15908916 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
25 L
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15908916 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10636652 500 mL Kunststoffbeschichtete Glasflasche 500 Milliliter
10646652 2,5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
12606757 25 L Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15908916 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/1240/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 €
    131.00 € / 1 Liter
    Sparen 27.00 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, Perchlorsäure, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
pH 0,1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 6,8 mmHg 25
Menge 1 L
Viskosität 3,5 mPaS bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 100,46 g/mol