Learn More
Perchlorsäure, ≥69 % (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15677050 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15677050 1 l Glasflasche 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 15677050
Marke: Honeywell-Fluka 772281L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchlorsäure
pH < 1
Farbe Farblos
Namenshinweis Puriss p.a., ACS-Reagenz, 70 % (Hg ≤0.0000005 %), verpackt in beschichteter, stoßfester und lecksicherer Glasflasche
CAS 7601-90-3
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Dichte 1.66 g/cu.cm bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Flammpunkt 113 °C (235.4 °F)
Menge 1 l
Summenformel ClHO4
Strukturformel HClO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011325
UN-Nummer UN1873
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-Name Perchlorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formelmasse 100.46 mol
Reinheit (%) ≥69 % (T)