Learn More
Perchlorsäure, ACS, 60 – 62 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424990 100 mL 100 Milliliter
11404990 500 ml 500 Milliliter
11414990 2 L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424990 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033263.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7601-90-3 | Molecular Formula: ClHO4 | Molecular Weight: 100.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric Acid
Schmelzpunkt °C to 12°C
Siedepunkt 203°C
Dichte 1.54
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 100.46
Güte ACS-Reagenz