Learn More
Perchlorsäure, ca. 70 % Lösung in Wasser, Zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10134863 2,5kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10117900 250 g Glasflasche 250 Gramm
10279510 1kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424030025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3 , 7732-18-5
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Namenshinweis ca. 70% Solution in Water
Schmelzpunkt -18,0 °C
Siedepunkt 203,0 °C
Dichte 1,6600g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max. 0,003%
Relative Dichte 1,66
Flammpunkt 113 °C
Menge 2,5kg
Viskosität 3,5 mPa.s (20 °C)
Strukturformel HClO4
Physikalische Form Lösung
Fieser 01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
Merck Index 15, 7267
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 100.46
Reinheit (%) 69.0 to 72.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.