Learn More
Perchlorsäure, Umweltqualität, 67 – 71 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15401507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15401507 2.5 L 2.50 Liter
15491497 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038749.K4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchloric acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -12°C
Siedepunkt 203°C
Dichte 1.67 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt 113°C (235°F)
Menge 2.5 L
Physikalische Form Flüssig, doppelte Subboiling-Destillation in Quarz
UN-Nummer UN1873
Merck Index 14,7153
Formelmasse 100.46
Reinheit (%) 65 to 71%
Güte Umwelt