Learn More
Perchlorsäure, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 70,0–72,0 %, Solstice
Artikelnummer. 15613130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15613130 2.5 l 2.50 Liter
15633130 500 ml 500 Milliliter
15603130 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15613130 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 307552.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    371.10 € / 2.5 Liter
    Sparen 32.90 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 70.0 bis 72.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Perchlorsäure, Perchlorsäure, Säure in der Masse verboten, Perchlorsäure, ACS-Reagenz, Hyperchlorsäure, Hypochlorsäure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perchlorsäure
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Konzentration 70 bis 72 %
Glührückstand ≤0,003 % (als SO4)
Flammpunkt 113 °C (235,4 °F)
Menge 2.5 l
Strukturformel HClO4
UN-Nummer 1873
Formelmasse 100,46 g/mol
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.